2',4',5'-Trifluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
T2758-1G T2758-5G
TCIAT2758-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2758-1G TCIAT2758-5G
2',4',5'-Trifluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
2',4',5'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00061193
Numéro CAS: 129322-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&vid=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité