2',4',6'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethanone, 2,4,6-Trifluoroacetophenone, 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T2733-25G T2733-5G
TCIAT2733-25GEA 203 EUR InStock
TCIAT2733-25G TCIAT2733-5G
2',4',6'-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',4',6'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00061194
Numéro CAS: 51788-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&vid=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité