2'-Fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
F0364-25G F0364-5G
TCIAF0364-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAF0364-25G TCIAF0364-5G
2'-Fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
2'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000320
Numéro CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&vid=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité