L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2'-Méthoxyacétophénone 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
M1445-25G M1445-250G
TCIAM1445-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM1445-25G TCIAM1445-250G
2'-Méthoxyacétophénone 97,0 GC_ASSAY_METHOD
2'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 131
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008725
Numéro CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&vid=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité