3',4',5'-Triméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one
T0898-25G T0898-5G
TCIAT0898-25GEA 156 EUR InStock
TCIAT0898-25G TCIAT0898-5G
3',4',5'-Triméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',4',5'-Triméthoxyacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: 73…74 °C
Numéro MDL: MFCD00008738
Numéro CAS: 1136-86-3
EINECS: 214-501-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ffe5a3e42443db1b261ce06b91f41278f772e&vid=1e7ffe5a3e42443db1b261ce06b91f41278f772e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité