3'-Fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0262-25G F0262-5G
TCIAF0262-25GEA 112 EUR InStock
TCIAF0262-25G TCIAF0262-5G
3'-Fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
3'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00000338
Numéro CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&vid=ea0dda57f76fc4a9b2a926fc15f035fb70547850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité