3'-Méthoxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
M0104-25ML M0104-500ML
TCIAM0104-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0104-25ML TCIAM0104-500ML
3'-Méthoxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
3'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008736
Numéro CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&vid=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité