4'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1784-1G T1784-25G T1784-5G
TCIAT1784-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT1784-1G TCIAT1784-25G TCIAT1784-5G
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c41c1802eb7d179d15c6cef2d61ad7f1a0b6c00&vid=5c41c1802eb7d179d15c6cef2d61ad7f1a0b6c00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité