4'-Fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
F0261-25G F0261-500G
TCIAF0261-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0261-25G TCIAF0261-500G
4'-Fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&vid=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité