4'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0193-25G H0193-500G H0193-100G
TCIAH0193-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0193-25G TCIAH0193-500G TCIAH0193-100G
4'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&vid=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité