4'-Méthoxyacétophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0105-25G M0105-500G
TCIAM0105-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0105-25G TCIAM0105-500G
4'-Méthoxyacétophénone ≥99.0% (par GC)
4'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&vid=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité