4'-Méthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Méthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
4'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008751
Numéro CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité