4'-Nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0111-100GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0111-100G TCIAN0111-500G TCIAN0111-25G
4'-Nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 76…78 °C
Numéro MDL: MFCD00007355
Numéro CAS: 100-19-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/09/28989209.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité