Isocyanate de 4-éthylphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0767-1GEA 0 EUR InStock
TCIAE0767-1G TCIAE0767-5G
Isocyanate de 4-éthylphényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 4-éthylphényle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00013881
Numéro CAS: 23138-50-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/68/28968168.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité