Alcool 2-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
F0259-25G F0259-5G
TCIAF0259-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAF0259-25G TCIAF0259-5G
Alcool 2-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004601
Numéro CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&vid=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité