Isocyanate de 2-fluorophényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0338-5GEA 77 EUR InStock
TCIAI0338-5G TCIAI0338-25G
Isocyanate de 2-fluorophényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 2-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00001996
Numéro CAS: 16744-98-2
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/62/28972162.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité