5-Fluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0632-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0632-1G TCIAF0632-5G
5-Fluoro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-o-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Numéro CAS: 452-85-7
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/81/28969181.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité