3-Fluoro-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
F0481-1G F0481-5G
TCIAF0481-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0481-1G TCIAF0481-5G
3-Fluoro-p-crésol ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-p-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00143164
Numéro CAS: 452-78-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&vid=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité