Alcool 4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0251-25G F0251-5G
TCIAF0251-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAF0251-25G TCIAF0251-5G
Alcool 4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004651
Numéro CAS: 459-56-3
EINECS: 207-292-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&vid=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité