4-Fluorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0161-25G F0161-5G
TCIAF0161-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0161-25G TCIAF0161-5G
4-Fluorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
4-Fluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00000352
Numéro CAS: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&vid=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité