4-Fluoro-m-crésol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0429-25G F0429-5G
TCIAF0429-25GEA 268 EUR InStock
TCIAF0429-25G TCIAF0429-5G
4-Fluoro-m-crésol ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042296
Numéro CAS: 452-70-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&vid=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité