Isocyanate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
I0339-25G I0339-5G
TCIAI0339-25GEA 136 EUR InStock
TCIAI0339-25G TCIAI0339-5G
Isocyanate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Densité: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002023
Numéro CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&vid=b7304f5cac5f89b82dd254e20f95719938a4b7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité