4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
F0615-25G F0615-5G
TCIAF0615-25GEA 234 EUR InStock
TCIAF0615-25G TCIAF0615-5G
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013375
Numéro CAS: 445-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&vid=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité