Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0447-25G H0447-500G H0447-100G
TCIAH0447-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAH0447-25G TCIAH0447-500G TCIAH0447-100G
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&vid=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité