2-benzylphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-o-cresol
B0111-25G B0111-500G
TCIAB0111-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0111-25G TCIAB0111-500G
2-benzylphénol ≥97.0% (par GC)
2-benzylphénol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 312°C
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1,1102 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002242
Numéro CAS: 28994-41-4
EINECS: 249-361-8
Merck Index: 14,01142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1acde4dd11cc09e94c882a6de38a4b73fa34077&vid=f1acde4dd11cc09e94c882a6de38a4b73fa34077&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité