3-Nitro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0627-25G N0627-5G
TCIAN0627-25GEA 106 EUR InStock
TCIAN0627-25G TCIAN0627-5G
3-Nitro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
3-Nitro-o-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 149…152 °C
Numéro MDL: MFCD00007241
Numéro CAS: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffd4881cc438070ca80cb63544811fa0e79c1069&vid=ffd4881cc438070ca80cb63544811fa0e79c1069&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité