o-Crésol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0402-25G C0402-500G
TCIAC0402-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0402-25G TCIAC0402-500G
o-Crésol ≥99.0% (par GC)
o-Crésol
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&vid=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité