α,α,α-Trifluoro-m-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
T0436-25G T0436-250G
TCIAT0436-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0436-25G TCIAT0436-250G
α,α,α-Trifluoro-m-crésol ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&vid=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité