3-Hexyne-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hex-3-yn-1-ol
H0460-25ML H0460-5ML
TCIAH0460-25MLEA 933 EUR InStock
TCIAH0460-25ML TCIAH0460-5ML
3-Hexyne-1-ol ≥97.0% (par GC)
3-Hexyne-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: 42 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (14 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002957
Numéro CAS: 1002-28-4
EINECS: 213-685-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&vid=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité