5-Méthoxy-m-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0895-1G M0895-5G
TCIAM0895-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM0895-1G TCIAM0895-5G
5-Méthoxy-m-crésol ≥98.0% (par GC)
5-Méthoxy-m-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00059261
Numéro CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&vid=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité