2-Nitro-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
N0552-25G N0552-5G
TCIAN0552-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0552-25G TCIAN0552-5G
2-Nitro-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007125
Numéro CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&vid=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité