4-Nitro-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
N0351-25G N0351-500G
TCIAN0351-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAN0351-25G TCIAN0351-500G
4-Nitro-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007333
Numéro CAS: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26c872f29d9db6b4918d87b2528a547a5467f2c&vid=c26c872f29d9db6b4918d87b2528a547a5467f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité