4-Hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0222-25G H0222-500G
TCIAH0222-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0222-25G TCIAH0222-500G
4-Hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 367 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…133 °C
Densité: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002355
Numéro CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&vid=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité