Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-benzylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-p-cresol

H0239-25G H0239-500G
TCIAH0239-25GEA 88 EUR InStock
TCIAH0239-25G TCIAH0239-500G
4-benzylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Benzylphenol


Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 330°C
Point de fusion: 83…84 °C
Numéro MDL: MFCD00002384
Numéro CAS: 101-53-1
EINECS: 202-950-3
Merck Index: 14,01143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3954c2631207ae60aa0a5ae7d0580c2241db747&vid=a3954c2631207ae60aa0a5ae7d0580c2241db747&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité