α,α,α-Trifluoro-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
H0644-25G H0644-5G
TCIAH0644-25GEA 181 EUR InStock
TCIAH0644-25G TCIAH0644-5G
α,α,α-Trifluoro-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α,α,α-Trifluoro-p-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: 45…47 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002363
Numéro CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&vid=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité