Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzènethiol4-Mercaptophénolp-Hydroxythiophénol

TCIAH0662-25GEA 118 EUR InStock
TCIAH0662-25G
4-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxythiophénol


Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Numéro MDL: MFCD00004850
Numéro CAS: 637-89-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/78/28970678.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité