p-Crésol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
C0400-500G C0400-25G
TCIAC0400-500GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0400-500G TCIAC0400-25G
p-Crésol ≥99.0% (par GC)
p-Crésol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&vid=472260b43d6127df46b0b6e28145083172dcedf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité