Biphényle-4-ol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Phényl-4 phénol4-HydroxybiphényleBiphényl-4-ol
TCIAP0201-100GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0201-100G TCIAP0201-500G TCIAP0201-25G
Biphényle-4-ol ≥99.0% (par GC)
Biphényle-4-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 162 °C
Numéro MDL: MFCD00002347
Numéro CAS: 92-69-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07305
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/34/28990934.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité