1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
T2588-25G T2588-5G
TCIAT2588-25GEA 194 EUR InStock
TCIAT2588-25G TCIAT2588-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formule: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00038531
Numéro CAS: 460-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&vid=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité