1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
T2529-5G T2529-25G
TCIAT2529-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT2529-5G TCIAT2529-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆F₃I
MW: 237,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041543
Numéro CAS: 461-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&vid=45b62e9fc639426a6b343620d390348182592e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité