Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
I0565-1G I0565-5G
TCIAI0565-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAI0565-1G TCIAI0565-5G
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Formule: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222,46 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013845
Numéro CAS: 2505-31-9
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&vid=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité