Isocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
I0440-25G I0440-5G
TCIAI0440-25GEA 150 EUR InStock
TCIAI0440-25G TCIAI0440-5G
Isocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Densité: 1,1559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00002026
Numéro CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&vid=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité