Isocyanate d'octadécyle ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Stearyl isocyanate, Isocyanic acid octadecyl ester, Isocyanic acid stearyl ester
I0130-25G I0130-250G
TCIAI0130-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0130-25G TCIAI0130-250G
Isocyanate d'octadécyle ≥80.0% (par GC)
Isocyanate d'octadécyle
Formule: C₁₉H₃₇NO
MW: 295,51 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 15…16 °C
Point d'éclair: 202°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002041
Numéro CAS: 112-96-9
EINECS: 204-019-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&vid=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité