Isothiocyanate de m-tolyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0459-25G I0459-5G
TCIAI0459-25GEA 183 EUR InStock
TCIAI0459-25G TCIAI0459-5G
Isothiocyanate de m-tolyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isothiocyanate de m-tolyle
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00004807
Numéro CAS: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&vid=7489762be8960b3565ee0b97ade88f21924d1540&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité