Isothiocyanate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl isothiocyanate
I0393-25G I0393-5G
TCIAI0393-25GEA 150 EUR InStock
TCIAI0393-25G TCIAI0393-5G
Isothiocyanate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de p-tolyle
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004813
Numéro CAS: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&vid=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité