Isothiocyanate de 1-propyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
Isothiocyanate de 1-propyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 1-propyle
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Densité: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: -15°C
Numéro MDL: MFCD00004823
Numéro CAS: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité