2-Toluènethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0288-25ML T0288-100ML
TCIAT0288-25MLEA 173 EUR InStock
TCIAT0288-25ML TCIAT0288-100ML
2-Toluènethiol ≥97.0% (par GC)
2-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 4.5 °C
Densité: 1,041 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004838
Numéro CAS: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895bfaf9f799911de5a7ee0d0837050b80dafd72&vid=895bfaf9f799911de5a7ee0d0837050b80dafd72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité