3-Toluènethiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Thiocresol, 3-Methylbenzene-1-thiol, 3-Thiocresol, 3-Methylbenzenethiol, m-Toluenethiol, 1-Mercapto-3-methylbenzene, 3-Methylthiophenol
T0289-25G T0289-5G
TCIAT0289-25GEA 159 EUR InStock
TCIAT0289-25G TCIAT0289-5G
3-Toluènethiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Densité: 1,06251 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00004843
Numéro CAS: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c40b40bf63377e12a257725a7d4cc50ff312bf4&vid=2c40b40bf63377e12a257725a7d4cc50ff312bf4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité