4-Méthoxythiophénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1333-25G M1333-5G
TCIAM1333-25GEA 138 EUR InStock
TCIAM1333-25G TCIAM1333-5G
4-Méthoxythiophénol ≥96.0% (par GC)
4-Méthoxythiophénol
Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00004849
Numéro CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&vid=fd835acf17714a69d121bbe4f221c5df4c91fc1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité