4-Toluènethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0290-25G T0290-500G
TCIAT0290-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0290-25G TCIAT0290-500G
4-Toluènethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004851
Numéro CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917f0754391973827e482aee051592aced65dc9a&vid=917f0754391973827e482aee051592aced65dc9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité